cis-2,3-Epoxybutan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
307870050
307870010
ACRO307870050EA
1120
DKK
ACRO307870050
ACRO307870010
cis-2,3-Epoxybutan 97%
cis-2,3-Epoxybutane
Formel:
C₄H₈O Molekylvægt: 72.11 g/mol Kogepunkt: 60…61 °C Smeltepunkt: 84…83 °C Massefylde: 0.826 g/cm³ Flammepunkt: –21.7 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005128 CAS-nummer: 1758-33-4 UN nummer: 3271 ADR: 3 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤2.5 % |
GC | ≥96.0 % (corrected for H2O) |