Methacrolein 90% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acrolein
292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 5280 DKK
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Methacrolein 90% stabilised
Methacrolein
Formel: C₄H₆O
Molekylvægt: 70.09 g/mol
Kogepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –81 °C
Massefylde: 0.847 g/cm³
Flammepunkt: –15 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006974
CAS-nummer: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN nummer: 2396
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone