Bromacetaldehyddimethylacetal 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
221871000 221870250
ACRO221871000EA 1130 DKK
ACRO221871000 ACRO221870250
Bromacetaldehyddimethylacetal 97% stabilised
Bromacetaldehyddimethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Kogepunkt: 148…150 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,43 g/cm³
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000213
CAS-nummer: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate