Bis(trimethylsilyl)acetylen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
182010100 182010500
ACRO182010100EA 558 DKK
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylen 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Formel: C₈H₁₈Si₂
Molekylvægt: 170.4 g/mol
Kogepunkt: 136…137 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 21…24 °C
Massefylde: 0.75 g/cm³
Flammepunkt: 2 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008276
CAS-nummer: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %