1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
160610250 160611000 160615000 160610025
ACRO160610250EA 404 DKK
ACRO160610250 ACRO160611000 ACRO160615000 ACRO160610025
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Formel: C₉H₁₆N₂
Kogepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1,019 g/cm³
Flammepunkt: 116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006930
CAS-nummer: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %