Butandioldiglycidylether 60%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Araldite RD-2
154315000 154310025
ACRO154315000EA 2140 DKK
ACRO154315000 ACRO154310025
Butandioldiglycidylether 60%, Technical Grade
Butandioldiglycidylether
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Kogepunkt: 266 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,1 g/cm³
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005146
CAS-nummer: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure