Cysteaminiumchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-MEA
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 498 DKK
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Cysteaminiumchlorid 98%
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molekylvægt: 113.61 g/mol
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN nummer: 3335
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %