Cyanoacetamid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
148651000 148655000 148650025
ACRO148651000EA 405 DKK
ACRO148651000 ACRO148655000 ACRO148650025
Cyanoacetamid 99%
Cyanoacetamid
Formel: C₃H₄N₂O
Smeltepunkt: 118…122 °C
Flammepunkt: 215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008024
CAS-nummer: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %