Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,5,8,11-Tetraoxadodecane
139600010
139602500
139600025
ACRO139600010EA
1160
DKK
ACRO139600010
ACRO139602500
ACRO139600025
Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilised
Triethylene glycol dimethyl ether
Formel:
C₈H₁₈O₄ Molekylvægt: 178.23 g/mol Kogepunkt: 216 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –45 °C Massefylde: 0.986 g/cm³ Flammepunkt: 113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008504 CAS-nummer: 112-49-2 EINECS: 203-977-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 0.01 % BHT |
Acid value | ≤0.05 mg KOH/g |