2-Thiohydantoin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Thioxoimidazolidin-4-one
138760050 138760250 138761000
ACRO138760050EA 265 DKK
ACRO138760050 ACRO138760250 ACRO138761000
2-Thiohydantoin 98%
2-Thiohydantoin
Formel: C₃H₄N₂OS
Molekylvægt: 116.14 g/mol
Smeltepunkt: 229…231 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005277
CAS-nummer: 503-87-7
EINECS: 207-977-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Cream to yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %