N-Methylformanilid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 1300 DKK
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Methylformanilid 99%
N-Methylformanilid
Formel: C₈H₉NO
Molekylvægt: 135.17 g/mol
Kogepunkt: 243…244 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8…13 °C
Massefylde: 1.09 g/cm³
Flammepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003283
CAS-nummer: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %