2,3-Epoxy-1-propanol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glycidol
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 468 DKK
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
2,3-Epoxy-1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
Molekylvægt: 74.08 g/mol
Kogepunkt: 160…161 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –54 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005147
CAS-nummer: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %