Furfurylamin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 1950 DKK
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurylamin 99+%
Furfurylamin
Formel: C₅H₇NO
Kogepunkt: 145…146 °C (761 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003258
CAS-nummer: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN nummer: 2526
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %