3-Sulpholene 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
107611000 107610025 107615000
ACRO107611000EA 204 DKK
ACRO107611000 ACRO107610025 ACRO107615000
3-Sulpholene 98%
3-Sulpholene
Formel: C₄H₆O₂S
Smeltepunkt: 63…66 °C
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005481
CAS-nummer: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
UN nummer: 3335
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥97.5 %