Aminoacetaldehyddiethylacetal 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
103070050
103070500
103072500
ACRO103070050EA
162
DKK
ACRO103070050
ACRO103070500
ACRO103072500
Aminoacetaldehyddiethylacetal 99%
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Formel:
C₆H₁₅NO₂ Molekylvægt: 133.19 g/mol Kogepunkt: 162…163 °C (760 mmHg) Massefylde: 0.916 g/cm³ Flammepunkt: 45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008136 CAS-nummer: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 UN nummer: 2733 ADR: 3 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |