Acetylendicarboxylsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
102520250 102521000
ACRO102520250EA 1210 DKK
ACRO102520250 ACRO102521000
Acetylendicarboxylsyre 98%
Acetylendicarboxylsyre
Formel: C₄H₂O₄
Smeltepunkt: 180…187 °C (dec.)
Flammepunkt: 131 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004362
CAS-nummer: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %