Bariumperoxid
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 1890 DKK
1.01740.1000 1.01740.9050
Bariumperoxid
Barium peroxide
Formel: BaO₂
Molekylvægt: 169.33 g/mol
Smeltepunkt: 450
Massefylde: 4.96 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003454
CAS-nummer: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN nummer: 1449
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 12,01018