Bariumperoxid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 229 DKK
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Bariumperoxid 95%
Barium peroxide
Formel: BaO₂
Molekylvægt: 169.33 g/mol
Smeltepunkt: 450 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003454
CAS-nummer: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN nummer: 1449
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01018
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %