Strontiumnitrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07872.0250
1.07872.9025
1.07872.0250EA
1250
DKK
1.07872.0250
1.07872.9025
Strontiumnitrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Strontium nitrate
Formel:
Sr(NO₃)₂ Kogepunkt: 645 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 570 °C Massefylde: 2,113 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011248 CAS-nummer: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN nummer: 1507 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08926 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 660 g/l (20 °C) |
Melting Point | 570 °C |
Molar Mass | 211.63 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 645 °C |
Density | 2.986 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |