Bariumnitrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
MQ300
1.01729.0500 1.01729.9050
1.01729.0500EA 1150 DKK
1.01729.0500 1.01729.9050
Bariumnitrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Molekylvægt: 261.34 g/mol
Smeltepunkt: ∼592 °C
Massefylde: ∼3.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003442
CAS-nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN nummer: 1446
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 13,00986
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 592 °C
Molar Mass 261.34 g/mol
Bulk Density 1900 g/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer