Strontiumchlorid, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
369740050 369740250
ACRO369740050EA 902 DKK
ACRO369740050 ACRO369740250
Strontiumchlorid, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Strontium chloride
Formel: Cl₂Sr
Molekylvægt: 158.53 g/mol
Kogepunkt: 1250
Smeltepunkt: 873 °C
Massefylde: 1.96
MDL Number: MFCD00011249
CAS-nummer: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %