Magnesiumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14733.0100
8.14733.0500
8.14733.9050
8.14733.0100EA
376
DKK
8.14733.0100
8.14733.0500
8.14733.9050
Magnesiumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molekylvægt: 95.21 g/mol Kogepunkt: 1412 Smeltepunkt: 715 Massefylde: 2.32 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 542 g/l (20 °C) |
Melting Point | 712 °C |
Molar Mass | 95.22 g/mol |
Boiling Point | 1412 °C (1013 hPa) |
Density | 2.32 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|