Calciumchlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
A119.1 A119.2 A119.5
ROTHA119.1EA 163.46 DKK
ROTHA119.1 ROTHA119.2 ROTHA119.5
Calciumchlorid
Calcium chloride
Formel: CaCl₂
Kogepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 772 °C
Massefylde: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659