Calciumchlorid ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22328.262EA 263 DKK
22328.262 22328.364
Calciumchlorid ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Calcium chloride
Formel: CaCl₂
Molekylvægt: 110.98 g/mol
Kogepunkt: 1600
Smeltepunkt: 772
Massefylde: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 94 %