Calciumchlorid, anhydrous, granules Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02378.2500
1.02378.9025
1.02378.0500
1.02378.2500EA
1750
DKK
1.02378.2500
1.02378.9025
1.02378.0500
Calciumchlorid, anhydrous, granules Reag. Ph. Eur., Supelco®
Calcium chloride
Formel:
CaCl₂ Molekylvægt: 110.98 g/mol Kogepunkt: 1600 Smeltepunkt: 772 Massefylde: 2.174 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS-nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |