Calciumchlorid, vandfri ≥96% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
1B1110-1KGEA
1360
DKK
1B1110-1KG
1B1110-2.5KG
1B1110-500G
Calciumchlorid, vandfri ≥96% ACS
Calcium chloride
Formel:
CaCl₂ Kogepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 772 °C Massefylde: 2,174 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS-nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Specifikationer Testresultater
Purity | >96% |
Titrable Free Base | ≤0.006 meq/g |