Bariumchlorid, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01716.0050 1.01716.0500
1.01716.0050EA 1760 DKK
1.01716.0050 1.01716.0500
Bariumchlorid, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molekylvægt: 208.24 g/mol
Kogepunkt: 1560
Smeltepunkt: ∼963 °C
Massefylde: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials