Natriummetavanadat 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium vanadium trioxide
269212500 269210010
ACRO269212500EA 1160 DKK
ACRO269212500 ACRO269210010
Natriummetavanadat 96%
Sodium metavanadate
Formel: NaO₃V
Molekylvægt: 121.93 g/mol
Smeltepunkt: 630 °C
Massefylde: 5.15
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011125
CAS-nummer: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN nummer: 3285
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08849
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light beige to light green Powder
Titration with Na2S2O3 ≥95 %