Lithiummetavanadat ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lithium vanadium trioxide, Lithium vanadium oxide, Lithium vanadate
39358.18 39358.30
39358.18EA 1210 DKK
39358.18 39358.30
Lithiummetavanadat ≥99.9% (metals basis)
Lithium metavanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 15060-59-0 Molecular Formula: LiVO3 Formula Weight: 105.88 Physical Form: Powder UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00053997
Formel: LiO₃V
Molekylvægt: 105.88 g/mol
Smeltepunkt: 605
Massefylde: 2.74 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053997
CAS-nummer: 15060-59-0
EINECS: 239-124-7
UN nummer: 3285
ADR: 6.1 III