Selensyrling 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
198870500 198872500 198870010
ACRO198870500EA 627 DKK
ACRO198870500 ACRO198872500 ACRO198870010
Selensyrling 98%
Selensyrling
Formel: H₂O₃Se
Kogepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70 °C (dec.)
Massefylde: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011331
CAS-nummer: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white to light pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %