Natriumselenit Se 44-46%, vandfri
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
200730250 200731000 200735000
ACRO200730250EA 392 DKK
ACRO200730250 ACRO200731000 ACRO200735000
Natriumselenit Se 44-46%, vandfri
Sodium selenite
Formel: Na₂SeO₃
Smeltepunkt: 350 °C
Massefylde: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003489
CAS-nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN nummer: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Assay 44 to 46 % (Se)
Loss on drying ≤0.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm