Natriumhexafluorantimonat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium hexafluoroantimonate(V)
419541000 419540250
ACRO419541000EA 1090 DKK
ACRO419541000 ACRO419540250
Natriumhexafluorantimonat 98%
Natriumhexafluorantimonat
Formel: F₆NaSb
Massefylde: 3,375 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003482
CAS-nummer: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN nummer: 1549
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %