Svovlsyre ≥98%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.12080.1000
1.12080.9025
1.12080.2500
1.12080.2510
1.12080.0510
1.12080.1000EA
496
DKK
1.12080.1000
1.12080.9025
1.12080.2500
1.12080.2510
1.12080.0510
Svovlsyre ≥98%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Svovlsyre
Formel:
H₂SO₄ Kogepunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 3 °C Massefylde: 1,84 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN nummer: 1830 ADR: 8, Merck Index: 14,08974 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |