Svovlsyre ≥98% til analyse af nitrogen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00748.0500 1.00748.2500
1.00748.0500EA 455 DKK
1.00748.0500 1.00748.2500
Svovlsyre ≥98% til analyse af nitrogen, Supelco®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3 °C
Massefylde: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (alkalimetric) ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N) ≤ 1 ppm
Residue on ignition ≤ 2 ppm