Svovlsyre 96% 96, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
MQ300
1.08131.1000 1.08131.2500
1.08131.1000EA 457.5 DKK
1.08131.1000 1.08131.2500
Svovlsyre 96% 96, Supelco®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8 II
På tilbud lige nu
De valgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)