Svovlsyre 95% ≥95%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
20685.295EA 206 DKK
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Svovlsyre 95% ≥95%, TECHNICAL
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10.38 °C
Massefylde: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 95 %