Svovlsyre 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
33273.A1 33273.D6
33273.A1EA 797 DKK
33273.A1 33273.D6
Svovlsyre 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Svovlsyre
Purity: 95.0-98.0% CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Density: 1.84 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Merck Reference: 14,8974 UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3 °C
Massefylde: 1,84
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8974