Svovlsyre 96% 96% in water, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
133610010 133610025 133610011 133610026 133610250
ACRO133610010EA 441 DKK
ACRO133610010 ACRO133610025 ACRO133610011 ACRO133610026 ACRO133610250
Svovlsyre 96% 96% in water, extra pure
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10 °C
Massefylde: 1,83 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 95 to 98 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.03 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm