Natriumsulfat

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt

8560.1 8560.2 8560.3 8560.5
ROTH8560.1EA 0 DKK
ROTH8560.1 ROTH8560.2 ROTH8560.3 ROTH8560.5
Natriumsulfat
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
Molekylvægt: 142.04 g/mol
Kogepunkt: 1429
Smeltepunkt: 888
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR