Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28111.296EA 474 DKK
28111.296 28111.365 28111.260
Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
Molekylvægt: 142.04 g/mol
Kogepunkt: 1429
Smeltepunkt: 888
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Sodium chloride Max. 0.25 %