Natriumsulfat, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
1.06649.0500EA
211.8
DKK
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
Natriumsulfat, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Sodium sulphate
Formel:
Na₂SO₄ Molekylvægt: 142.04 g/mol Kogepunkt: 1429 Smeltepunkt: 888 Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 44.55 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 142.04 g/mol |
Bulk Density | 1400 - 1600 kg/m3 |
Density | 2.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |