Lithiumsulfat, anhydrous 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 895 DKK
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Lithiumsulfat, anhydrous 99%, extra pure
Lithium sulphate
Formel: Li₂O₄S
Kogepunkt: 1377 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 859 °C
Massefylde: 2,22 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011086
CAS-nummer: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %