Natriumsulfit, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MQ300
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
1.06657.0500EA 441 DKK
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
Natriumsulfit, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Molekylvægt: 126.04 g/mol
Smeltepunkt: > 500 °C
Massefylde: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 500 °C (decomposition)
Molar Mass 126.04 g/mol
Bulk Density 1480 kg/m3
Density 2.63 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)