Natriummetabisulfit
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Natriumpentaoxodisulfat
8554.1 8554.2 8554.5
ROTH8554.1EA 0 DKK
ROTH8554.1 ROTH8554.2 ROTH8554.5
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Molekylvægt: 190.11 g/mol
Smeltepunkt: 150
Massefylde: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM