Natriummetabisulfit ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Natriumpentaoxodisulfat
27921.298EA 347 DKK
27921.298 27921.367
Natriummetabisulfit ≥97%, GPR RECTAPUR®
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Smeltepunkt: 150 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm