Natriummetabisulfit, vandfri 97%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
171490025 171490100
ACRO171490025EA 496 DKK
ACRO171490025 ACRO171490100
Natriummetabisulfit, vandfri 97%, ekstra ren
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Smeltepunkt: 150 °C (dec.)
Massefylde: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Thiosulphate (S2O3) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤10 ppm