Natriumdithionit, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06505.1000 1.06505.9050
1.06505.1000EA 717 DKK
1.06505.1000 1.06505.9050
Natriumdithionit, EMPLURA®, Supelco®
Sodium dithionite
Formel: Na₂S₂O₄
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011640
CAS-nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN nummer: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700