di-Natriumsulfid 90+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Natriumsulfid
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 1200 DKK
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
di-Natriumsulfid 90+%, pure
di-Natriumsulfid
Formel: Na₂S
Molekylvægt: 78.05 g/mol
Kogepunkt: 174
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003498
CAS-nummer: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN nummer: 1385
ADR: 4.2 II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %