di-Natriumhydrogenphosphat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06566.0100 1.06566.0500
1.06566.0100EA 3360 DKK
1.06566.0100 1.06566.0500
di-Natriumhydrogenphosphat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Smeltepunkt: 250 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003496
CAS-nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)