Natriumhexafluorphosphat 98.5+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
196820500 196820100 196822500
ACRO196820500EA 2260 DKK
ACRO196820500 ACRO196820100 ACRO196822500
Natriumhexafluorphosphat 98.5+%, pure
Natriumhexafluorphosphat
Formel: F₆NaP
Smeltepunkt: 200 °C
Massefylde: 2,505 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011122
CAS-nummer: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.50 %